missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chitinase-IN-2 hydrochloride, MedChemExpress

Product Code. 16467476
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16467476

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY18599A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Chitinase-IN-2 hydrochloride is a insect chitinase and N- acetyl hexosaminidase inhibitor and pesticide; 50 uM/20uM compound concentration's inhibitory percentage are 98%/92% for chitinase/N- acetyl-hexosaminidase respectively.

Chitinase-IN-2 hydrochloride is a insect chitinase and N- acetyl hexosaminidase inhibitor and pesticide

Spezifikation

Chemical Name or Material Chitinase-IN-2 hydrochloride
Physical Form Solid
CAS 2070014-83-2
Color Yellow
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C20H22ClN5O2S
Solubility Information H2O : 50 mg/mL (115.76 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 46 mg/mL (106.50 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC2=C1C3=CC=C2N(C)C)N(CCNCC4=NN=C(C)S4)C3=O.Cl[H]
Molecular Weight (g/mol) 431.94
Formula Weight 431.94
Percent Purity 99.16%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt