missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chebulagic acid, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
10mg
25mg
2mg
5mg
Description
Chebulagic acid is a COX-LOX dual inhibitor isolated from the fruits of Terminalia chebula Retz, on angiogenesis. Chebulagic acid is a M2 serine to asparagine 31 mutation (S31N) inhibitor and influenza antiviral. Chebulagic acid also against SARS-CoV-2 viral replication with an EC50 of 9.76 μM.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Chebulagic acid |
| CAS | 23094-71-5 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C41H30O27 |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (104.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(CC(C(O[C@H]([C@@H](COC(C1=CC(O)=C2O)=O)O[C@@H]3OC(C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)=O)[C@H](OC(C5=CC(O)=C(O)C(O)=C5C1=C2O)=O)[C@H]3OC6=O)=O)C(C7O)C(C6=CC(O)=C8O)=C8OC7=O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 954.66 |
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 954.66 |
| Show More |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto