missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHD4 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18358185 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18358185 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18358185 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299098AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CHD4 Polyclonal specifically detects CHD4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen CHD4
Applications Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 532
Dilution Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias ATP-dependent helicase CHD4, CHD-4, chromodomain helicase DNA binding protein 4, chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4, DKFZp686E06161, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, Mi-2 autoantigen 218 kDa protein, Mi-2b, Mi2-BETA
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human CHD4.
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Immune System Diseases, Immunology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1108
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.