missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LMS™ Chart Recorder Paper for Cooled Incubator

Artikelnummer. 12522597
Ansicht ändern
Click to view available options
Product Type:
Roll LMS CRP28 (Tear-off)
Roll LMS CRP29 (Re-roll)
Packungsgröße:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Product Type Packungsgröße
12522597 Roll LMS CRP28 (Tear-off) Each
12813456 Roll LMS CRP29 (Re-roll) Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12522597 Lieferant LMS™ Lieferanten-Nr. CRP28
Estimated Shipment: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

LMS™ Cooled Incubators come with a wide range of factory-fitted optional accessories and other extras to cater for individual requirements and even more operational flexibility.

  • Roll of chart recorder paper
  • Available in tear-off or re-roll formats
  • Accessory for use with the optional  LMS™ cooled incubator chart recorder
  • Sufficient for thirty-day recording

Spezifikation

Product Type Roll LMS CRP28 (Tear-off)
Description Recorder paper
For Use With (Application) Chart Recorder
For Use With (Equipment) LMS™ Chart Recorder
Quantity 1 Roll
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.