missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cetylpyridinium chloride monohydrate, MedChemExpress
Description
Cetylpyridinium chloride monohydrate is a cationic quaternary ammonium compound, used in some types of mouthwashes, toothpastes, throat and nasal sprays, is an antiseptic that kills bacteria and other microorganisms, effective in preventing dental plaque and reducing gingivitis.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Cetylpyridinium chloride monohydrate |
| Physical Form | Powder |
| CAS | 6004-24-6 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H40ClNO |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Hexadecylpyridinium chloride monohydrate |
| Solubility Information | H2O : ≥ 100 mg/mL (279.33 mM) ∣DMSO : 20 mg/mL (55.87 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?