missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cetuximab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
£323.91 - £2303.34
Specifications
| Antigen | Cetuximab |
|---|---|
| Classification | Monoclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Host Species | Hybridoma |
| Regulatory Status | RUO |
Description
Cetuximab Monoclonal antibody specifically detects Cetuximab, recommended for PK/PD.Spécification
| Cetuximab | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| -20°C |
| Monoclonal | |
| Hybridoma | |
| Primary |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit