missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cetirizine.2HCl, 1mg/ml in Acetonitrile/Water : 1/1 (as free base), Lipomed
Description
Cetirizine.2HCl, 1mg/ml in Acetonitrile/Water : 1/1 (as free base)
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Cetirizine Dihydrochloride |
| CAS | 83881-52-1 |
| Analyte or Component Names | Cetirizine Dihydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Synonym | Cetirizine Dihydrochloride, Acetic acid, [2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9 CI), Alercet, Alerid, Alerlisin, Cesta, Cetirizine hydrochloride, Cetrine, Cetrizet, Cistamine, Formistin, Histazine, Nosemin, P 071, Reactine, Riztec, Ryzen, Sancotec, Selitex, Triz, UCB-P 071, Virlix, Zeran, Zirtec, Zirtek, Zirtin, Zyrlex, Zyrtec, Zyrzine, Cetiriz, Cetirizine dihydrochloride, Cetrak, Epirizine, Histazine-1, Tomazine |
| InChI Formula | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC Name | 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid;dihydrochloride |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?