missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivning
CENPW Polyclonal specifically detects CENPW in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CENPW |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | mFluor Violet 500 SE |
| Dilution | Western Blot, ELISA |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | cancer-up-regulated gene 2 protein, centromere protein W |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | CENPW antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human CENPW. The immunogen is located within the first 50 amino acids of CENPW. Amino Acid Squence: SQRKQIKRKAPRGFLK |
| Purification Method | Peptide affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?