missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Celastrol, TRC

Código de producto. 30359332
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
missing translation for 'unitSize'
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30359332 10 mg -
30365069 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30359332 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCC24950010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 34157-83-0
Molecular Formula C29 H38 O4
Molecular Weight (g/mol) 450.61
Synonym 24,25,26-Trinoroleana-1(10),3,5,7-tetraen-29-oic acid, 3-hydroxy-9,13-dimethyl-2-oxo-, (9β,13α,14β,20α)-, 24-Nor-D:A-friedooleana-1(10),3,5,7-tetraen-29-oic acid, 3-hydroxy-2-oxo- (7CI,8CI), D:A-Friedo-24-noroleana-1(10),3,5,7-tetraen-29-oic acid, 3-hydroxy-2-oxo-, (20α)-, (9β,13α,14β,20α)-3-Hydroxy-9,13-dimethyl-2-oxo-24,25,26-trinoroleana-1(10),3,5,7-tetraen-29-oic acid, 2-Picenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-tetradecahydro-10-hydroxy-2,4a,6a,9,12b,14a-hexamethyl-11-oxo-, (2R,4aS,6aS,12bR,14aS,14bR)-, 2-Picenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-tetradecahydro-10-hydroxy-2,4a,6a,9,12b,14a-hexamethyl-11-oxo-, [2R-(2α,4aβ,6aβ,12bβ,14aα,14bβ)]-, Celastrol, NSC 70931, Tripterin
IUPAC Name (2R,4aS,6aR,6aS,14aS,14bR)-10-hydroxy-2,4a,6a,6a,9,14a-hexamethyl-11-oxo-1,3,4,5,6,13,14,14b-octahydropicene-2-carboxylic acid
SMILES C[C@@]12[C@]([C@@]3([H])[C@@](CC1)(CC[C@](C)(C3)C(O)=O)C)(CC[C@@]4(C2=CC=C5C4=CC(C(O)=C5C)=O)C)C

Especificaciones

Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C29H38O4/c1-17-18-7-8-21-27(4,19(18)15-20(30)23(17)31)12-14-29(6)22-16-26(3,24(32)33)10-9-25(22,2)11-13-28(21,29)5/h7-8,15,22,31H,9-14,16H2,1-6H3,(H,32,33)/t22-,25-,26-,27+,28-,29+/m1/s1
Formula Weight 450.277
Chemical Name or Material Celastrol
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.