missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEBP alpha Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals™

Product Code. 30733029 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30733029 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30733029 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF7094Y

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

CEBP alpha Polyclonal antibody specifically detects CEBP alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CEBP alpha
Applications Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 680
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias C/EBP alpha, C/EBP-alpha, CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), alpha, CCAAT/enhancer-binding protein alpha, CEBP
Host Species Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human CEBP alpha , Met1-Ala124, Accession # P49715
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1050
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.