missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEACAM16 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Product Code. 18319701 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18319701 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18319701 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306590H

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CEACAM16 Polyclonal antibody specifically detects CEACAM16 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen CEACAM16
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate HRP
Formulation PBS
Gene Alias carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 16
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CEACAM16 fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 388551
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.