missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDw17 Antibody (HuLy-m13), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-45291-0.1MG
This item is not returnable.
View return policy
Description
Ensure accurate, reproducible results in Flow Cytometry, Immunofluorescence
CDw17 Monoclonal specifically detects CDw17 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence.
Specifications
| CDw17 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunofluorescence 0.5 - 1.0 ug/ml | |
| ST3GAL5 | |
| B-2 Microglobulin associated proteins from a detergent lysate of human PBL | |
| 0.1 mg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence | |
| HuLy-m13 | |
| Unconjugated | |
| 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 8869 | |
| Store at 4C. | |
| IgM |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering