missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDH22 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Description
This gene is a member of the cadherin superfamily. The gene product is composed of five cadherin repeat domains and a cytoplasmic tail similar to the highly conserved cytoplasmic region of classical cadherins. Expressed predomitly in the brain, this putative calcium-dependent cell adhesion protein may play an important role in morphogenesis and tissue formation in neural and non-neural cells during development and maintece of the brain and neuroendocrine organs. [provided by RefSeq, Jul 2008].
Specifications
Specifications
| Antigen | CDH22 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | CDH22 |
| Gene Accession No. | Q9UJ99, Q9WTP5, Q63315 |
| Gene Alias | C20orf25 |
| Gene Symbols | CDH22 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?