missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDC42EP3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-38553-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CDC42EP3 Polyclonal antibody specifically detects CDC42EP3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| CDC42EP3 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| Binder of Rho GTPases 2, BORG2CEP3UB1, CDC42 effector protein (Rho GTPase binding) 3, cdc42 effector protein 3, CRIB-containing BORG2 protein, FLJ46903, MSE55-related Cdc42-binding protein, MSE55-related protein | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-254 of human CDC42EP3 (NP_006440.2).,, Sequence:, MPAKTPIYLKAANNKKGKKFKLRDILSPDMISPPLGDFRHTIHIGKEGQHDVFGDISFLQGNYELLPGNQEKAHLGQFPGHNEFFRANSTSDSVFTETPSPVLKNAISLPTIGGSQALMLPLLSPVTFNSKQESFGPAKLPRLSCEPVMEEKAQEKSSLLENGTVHQGDTSWGSSGSASQSSQGRDSHSSSLSEQYPDWPAEDMFDHPTPCELIKGKTKSEESLSDLTGSLLSLQLDLGPSLLDEVLNVMDKNK | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 10602 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur