missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CD99-L2 Antibody [PE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30736758 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30736758 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30736758 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. AF5185P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Sheep Polyclonal Antibody

CD99-L2 Polyclonal antibody specifically detects CD99-L2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen CD99-L2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate PE
Formulation PBS
Gene Alias CD99 antigen, CD99 antigen-like 2, CD99 antigen-like protein 2, CD99 molecule-like 2, CD99B, DKFZp761H2024, MIC2 like 1, MIC2L1, MIC2-like protein 1
Host Species Sheep
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CD99-L2, Val20-Ala188, Accession # Q8TCZ2
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 83692
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.