missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD83 Antibody (005), DyLight 755, Novus Biologicals™

Product Code. 18341781 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18341781 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18341781 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP290681IR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

CD83 Monoclonal specifically detects CD83 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen CD83
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 5
Conjugate DyLight 755
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias B-cell activation protein, BL11CD83 antigen, CD83 antigen (activated B lymphocytes, immunoglobulin superfamily), CD83 molecule, Cell surface protein HB15, cell-surface glycoprotein, HB15hCD83
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse CD83 (O88324; Met1-Arg133).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Dendritic Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9308
Test Specificity Has cross-reactivity in ELISA with: Human CD83
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.