missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD40 Ligand/TNFSF5 Antibody (YMF323.6), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Product Code. 18373270 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18373270 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18373270 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP281114AF647

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

CD40 Ligand/TNFSF5 Monoclonal specifically detects CD40 Ligand/TNFSF5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen CD40 Ligand/TNFSF5
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone YMF323.6
Conjugate Alexa Fluor 647
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD154, CD154 antigen, CD40 antigen ligand, CD40 ligand, CD40-L, CD40LIGM, gp39, hCD40L, HIGM1, T-B cell-activating molecule, T-BAM, T-cell antigen Gp39, TNF-related activation protein, TNFSF5IMD3, TRAPtumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 5 (hyper-IgM syndrome), tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 5, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 5
Gene Symbols CD40LG
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant monoclonal antibody to CD40 Ligand/TNFSF5.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, Biologically Active Proteins, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid Cell Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 959
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.