missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD4 Antibody (CE9.1 (Clenoliximab)), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18380441 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18380441 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18380441 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP275910PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CD4 Monoclonal specifically detects CD4 in Human, Chimpanzee samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen CD4
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone CE9.1 (Clenoliximab)
Conjugate PE
Dilution Flow Cytometry
Formulation PBS with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4
Gene Symbols CD4
Host Species Human
Immunogen Domain 1 of human CD4.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Research Discipline Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Regulatory Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 920
Test Specificity The antibody binds to human CD4 with a Kd of 1.0 nM and an ED50 of 0.2 ug/ml.
Target Species Human, Primate
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG4 λ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.