missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD39L4/ENTPD5 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18367813 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18367813 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18367813 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299732AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

CD39L4/ENTPD5 Polyclonal specifically detects CD39L4/ENTPD5 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen CD39L4/ENTPD5
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 532
Dilution ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD39 antigen-like 4, CD39L4NTPDase 5, CD39-like 4, EC 3.6.1, EC 3.6.1.42, EC 3.6.1.6, ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 5, ER-UDPase, GDPase ENTPD5, Guanosine-diphosphatase ENTPD5, MGC163357, MGC163359, NTPDase-5, Nucleoside diphosphatase, PCPH, Pcph proto-oncogene protein, proto-oncogene CPH, UDPase ENTPD5, Uridine-diphosphatase ENTPD5
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant CD39L4/ENTPD5 (O75356; Met1-His428).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 957
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.