missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD39L3/ENTPD3 Antibody (101), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18403377 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18403377 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18403377 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289707AF350

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD39L3/ENTPD3 Monoclonal antibody specifically detects CD39L3/ENTPD3 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen CD39L3/ENTPD3
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 101
Conjugate Alexa Fluor 350
Dilution ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD39 antigen-like 3, CD39L3EC 3.6.1.5, CD39-like 3, EC 3.6.1, Ecto-apyrase 3, Ecto-ATP diphosphohydrolase 3, Ecto-ATPase 3, Ecto-ATPDase 3, ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 3, FLJ93839, HB6NTPDase 3, NTPDase-3
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CD39L3/ENTPD3 (O75355; Gln44-Pro485).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 956
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.