missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD38 Antibody (003), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Product Code. 18319330 Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18319330 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18319330 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP289658AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CD38 Monoclonal specifically detects CD38 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD38
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 3
Conjugate Alexa Fluor 532
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias ADP-ribosyl cyclase 1, ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase, cADPr hydrolase 1, CD38 antigen, CD38 antigen (p45), CD38 molecule, Cyclic ADP-ribose hydrolase 1, EC 3.2.2.5, NAD(+) nucleosidase, T10
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CD38 (NP_001766.2; Val 43-Ile 300).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 952
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.