missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CD320 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Invitrogen™ PA5103386
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Antibody detects endogenous levels of total CD320.
Germinal center-B (GC-B) cells differentiate into memory B-cells and plasma cells (PC) through interaction with T-cells and follicular dendritic cells (FDC). CD320 augments the proliferation of PC precursors generated by IL-10. Receptor for the cellular uptake of transcobalamin bound cobalamin.
Spécification
| CD320 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Cd320 | |
| 425O18-1; 8D6; 8D6 antigen; 8D6A; 8D6AFDC-SM-8D6; 8D6TCBLR; Cd320; CD320 antigen; CD320 molecule; D17Ertd716e; FDC-signaling molecule 8D6; FDC-SM-8D6; NG29; putative VLDL lipoprotein receptor; RGD1305860; TCblR; transcobalamin receptor; UNQ198/PRO224; VLDL | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 362851, 51293, 54219 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| Q5HZW5, Q9NPF0, Q9Z1P5 | |
| Cd320 | |
| A synthesized peptide derived from human CD320(Accession Q9NPF0), corresponding to amino acid residues A134-P184. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu