missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD30 Ligand/TNFSF8 Antibody (MM0168-3G56), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18404665 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18404665 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18404665 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP211973MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

CD30 Ligand/TNFSF8 Monoclonal antibody specifically detects CD30 Ligand/TNFSF8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen CD30 Ligand/TNFSF8
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone MM0168-3G56
Conjugate mFluor Violet 500 SE
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD153, CD153 antigen, CD30 antigen ligand, CD30-L, CD30LCD30 ligand, CD30LGMGC138144, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 8, tumor necrosis factor ligand superfamily member 8
Host Species Mouse
Immunogen Human recombinant CD30 Ligand/TNFSF8 (extracellular domain)
Purification Method Protein G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 944
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.