missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 delta Antibody (138), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18417985 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18417985 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18417985 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289730JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD3 delta Monoclonal antibody specifically detects CD3 delta in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen CD3 delta
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Clone 138
Conjugate Janelia Fluor 646
Dilution Western Blot, Immunoprecipitation
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD3 antigen, delta subunit, CD3d antigen, CD3d antigen, delta polypeptide (TiT3 complex), CD3d molecule, delta (CD3-TCR complex), CD3-DELTA, T3DOKT3, delta chain, T-cell receptor T3 delta chain, T-cell surface glycoprotein CD3 delta chain
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CD3 delta (Accession#: NP_000723.1; Met1-Ala105).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Adaptive Immunity, Apoptosis, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 915
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.