missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 Antibody (BU69), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-11586MFV500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 Monoclonal antibody specifically detects CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| BU69 | |
| Flow Cytometry | |
| CD27-L, CD27LCD27 ligand, CD27LG, CD70, CD70 molecule, Ki-24 antigen, surface antigen CD70, TNFSF7CD70 antigen, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 7, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 7 | |
| Human WM-1 (Waldenstrom s macroglobulinemia) cell line | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis | |
| 970 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido