missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD25/IL-2R alpha Antibody (Daclizumab), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsBeskrivning
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human, Cynomolgus Monkey, Macaque samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CD25/IL-2R alpha |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | Daclizumab |
| Conjugate | mFluor Violet 610 SE |
| Dilution | Flow Cytometry |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR |
| Host Species | Human |
| Immunogen | Cultured T-cells derived from a patient with Mycosis fungoides. |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?