missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD25/IL-2R alpha Antibody (280414), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18519968 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18519968 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18519968 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. MAB24383JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD25/IL-2R alpha
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 280414
Conjugate Janelia Fluor 646
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR
Host Species Rat
Immunogen Partial recombinant mouse CD25/IL2Ra protein (amino acids 22-236) [UniProt P01590].
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3559
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.