missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD200R1 Antibody (181), DyLight 680, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18397490 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18397490 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18397490 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP290482FR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

CD200R1 Monoclonal specifically detects CD200R1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen CD200R1
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 181
Conjugate DyLight 680
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CD200 receptor 1, CD200RMOX2Rcell surface glycoprotein CD200 receptor 1, Cell surface glycoprotein OX2 receptor 1, cell surface glycoprotein receptor CD200, CRTR2, HCRTR2, MOX2 receptor, OX2RCD200 cell surface glycoprotein receptor
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse CD200R1 (NP_067300.1; Met1-Pro238).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 131450
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.