missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD1d Antibody (51.1), DyLight 594, Novus Biologicals™

Product Code. 18426432 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18426432 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18426432 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP143460DL594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD1d Monoclonal antibody specifically detects CD1d in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD1d
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Monoclonal
Clone 51.1
Conjugate DyLight 594
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias antigen-presenting glycoprotein CD1d, CD1A, CD1d antigen, CD1D antigen, d polypeptide, CD1d molecule, differentiation antigen CD1-alpha-3, HMC class I antigen-like glycoprotein CD1D, MGC34622, R3, R3G1, T-cell surface glycoprotein CD1d, thymocyte antigen CD1D
Host Species Mouse
Immunogen The immunogen for this antibody was CD1d.
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Alzheimers Research, B Cell Development and Differentiation Markers, Cellular Markers, Mitotic Regulators, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 912
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.