missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD163 Antibody (CL10652) [DyLight 755], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-07981IR
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD163 Monoclonal antibody specifically detects CD163 in Human,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| CD163 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| CD_antigen: CD163, CD163, CD163 molecule, Hemoglobin scavenger receptor, M130, macrophage-associated antigen, MM130, SCARI1, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, sCD163, Soluble CD163 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q86VB7, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Immune System Diseases, Immunology, Inflammation, Innate Immunity | |
| 9332 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL10652 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido