missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD160 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova

Product Code. 16103746
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Unit Size:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
16103746 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16103746 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00011126T01.100uL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Western Blotting

Spezifikation

Cell Line 293T
For Use With (Application) Western Blot
Description CD160 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gene Accession No. NM_007053
Molecular Weight (g/mol) 19.8
pH Range 6.8
Plasmid pCMV-CD160 full-length
Quality Control Testing Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-CD160 antibody (H00011126-B01) by western blotting
Quantity 100 μL
Storage Buffer 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Host Species Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.