missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CD151 Antibody (Pierre Fabre patent anti-CD151) - Humanized, Novus Biologicals™

Code produit 30047998 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
50µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30047998 50 μg 50µg
30045427 100 μg 100µg
30044715 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30047998 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP32813650ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human Monoclonal Antibody

CD151 Monoclonal antibody specifically detects CD151 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen CD151
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Clone Pierre Fabre patent anti-CD151
Conjugate Unconjugated
Formulation Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Gene Accession No. P48509
Gene Alias CD151 antigen (Raph blood group), CD151 antigenplatelet surface glycoprotein gp27, CD151 molecule (Raph blood group), GP27, Membrane glycoprotein SFA-1, MER2, PETA3, PETA-3SFA-1, platelet-endothelial cell tetraspan antigen 3, Platelet-endothelial tetraspan antigen 3, RAPH, SFA1, tetraspanin-24, tspan-24, TSPAN24hemidesmosomal tetraspanin CD151
Host Species Human
Immunogen CD151
Purification Method Protein A purified
Quantity 50 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 977
Reconstitution Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Form Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.