missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCT020312, MedChemExpress
Description
CCT020312 is a selective EIF2AK3/PERK activator. CCT020312 elicits EIF2A phosphorylation in cells.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | CCT020312 |
| CAS | 324759-76-4 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C31H30Br2N4O2 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (153.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NC2=C(C(C3=CC=CC=C3)=C1C4=NN(C(C4)C5=CC=C(C=C5)Br)C(CCN(CC)CC)=O)C=C(C=C2)Br |
| Molecular Weight (g/mol) | 650.4 |
| Formula Weight | 650.4 |
| Show More |
Research purposes only
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?