missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCRL2/CRAM-A/B Antibody (BZ5B8), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18353573 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18353573 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18353573 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311970H

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CCRL2/CRAM-A/B Monoclonal antibody specifically detects CCRL2/CRAM-A/B in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen CCRL2/CRAM-A/B
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone BZ5B8
Conjugate HRP
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Formulation PBS
Gene Alias C-C chemokine receptor-like 2, CCR11, CCR6, chemokine (C-C motif) receptor-like 2, Chemokine receptor CCR11, Chemokine receptor X, CKRXMGC116710, CRAM, CRAM-A, CRAM-B, FLJ55815, HCRMGC34104, Putative MCP-1 chemokine receptor
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was raised by immunising Wistar Furth rats with the mCCRL2/CRAM-A/B peptide/KLH conjugate. The immunizing amino-terminal mCCRL2/CRAM-A/B peptide with the sequence NH2-MDNYTVAPDDEYDVLILDDYLDNSC-COOH, corresponding to residues 1-24 of mCCRL2/CRAM-A/B, with a nonnative carboxyl-terminal cysteine to facilitate conjugation to keyhole limpet hemocyanin (KLH).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9034
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.