missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCRL2/CRAM-A/B Antibody (BZ2E3), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18396732 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18396732 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18396732 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP311983AF350

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

CCRL2/CRAM-A/B Monoclonal antibody specifically detects CCRL2/CRAM-A/B in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CCRL2/CRAM-A/B
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone BZ2E3
Conjugate Alexa Fluor 350
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias C-C chemokine receptor-like 2, CCR11, CCR6, chemokine (C-C motif) receptor-like 2, Chemokine receptor CCR11, Chemokine receptor X, CKRXMGC116710, CRAM, CRAM-A, CRAM-B, FLJ55815, HCRMGC34104, Putative MCP-1 chemokine receptor
Host Species Rat
Immunogen This antibody was raised by immunising Wistar Furth rats with the mCCRL2/CRAM-A/B peptide/KLH conjugate. The immunizing amino-terminal mCCRL2/CRAM-A/B peptide with the sequence NH2-MDNYTVAPDDEYDVLILDDYLDNSC-COOH, corresponding to residues 1-24 of mCCRL2/CRAM-A/B, with a nonnative carboxyl-terminal cysteine to facilitate conjugation to keyhole limpet hemocyanin (KLH).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9034
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.