missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR9 Antibody (9B1), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18394882 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18394882 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18394882 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP312002AF594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rat Monoclonal Antibody

CCR9 Monoclonal antibody specifically detects CCR9 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen CCR9
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 9B1
Conjugate Alexa Fluor 594
Dilution Flow Cytometry
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias C-C chemokine receptor type 9, C-C CKR-9, CC-CKR-9, CCR-9, CDw199, CDw199 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 9, G protein-coupled receptor 28, GPR28, GPR-9-6G-protein coupled receptor 28
Host Species Rat
Immunogen This antibody was raised by immunizing rats with KLH-conjugated linear peptide corresponding to the N-terminus of mouse CCR9.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10803
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.