missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR5, p Ser337 Antibody (V14/2), PerCP, Novus Biologicals™

Product Code. 18326473 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18326473 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18326473 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP311996PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CCR5 Monoclonal antibody specifically detects CCR5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CCR5
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone V14/2
Conjugate PerCP
Dilution Flow Cytometry
Formulation PBS
Gene Alias C-C CKR-5, C-C motif chemokine receptor 5 A159A, CCCKR5, CC-CKR-5FLJ78003, CCR-5, CD195, CD195 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 5, chemokine receptor CCR5, chemr13, CKR5, CKR-5, HIV-1 fusion coreceptor, IDDM22CMKBR5C-C chemokine receptor type 5
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was raised by immunizing mice with a synthetic phospho peptide corresponding to the C-Terminal region of human CCR5 conjugated to BSA.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Alzheimers Research, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Neurodegeneration, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1234
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.