missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR5, p Ser337 Antibody (V14/2), Biotin, Novus Biologicals™

Product Code. 18372192 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18372192 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18372192 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP311997B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CCR5 Monoclonal antibody specifically detects CCR5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen CCR5
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone V14/2
Conjugate Biotin
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation PBS
Gene Alias C-C CKR-5, C-C motif chemokine receptor 5 A159A, CCCKR5, CC-CKR-5FLJ78003, CCR-5, CD195, CD195 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 5, chemokine receptor CCR5, chemr13, CKR5, CKR-5, HIV-1 fusion coreceptor, IDDM22CMKBR5C-C chemokine receptor type 5
Host Species Mouse
Immunogen This antibody was raised by immunizing mice with a synthetic phospho peptide corresponding to the C-Terminal region of human CCR5 conjugated to BSA.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Alzheimers Research, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Neurodegeneration, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1234
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.