missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR3 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18405930 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18405930 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18405930 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP177065H

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CCR3 Polyclonal antibody specifically detects CCR3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CCR3
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate HRP
Formulation PBS
Gene Alias b-chemokine receptor, CC chemokine receptor 3, C-C chemokine receptor type 3, C-C CKR-3, CCR-3, CD193 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 3, CKR3CC-CKR-3CMKBR3CD193, eosinophil CC chemokine receptor 3, Eosinophil eotaxin receptor, MGC102841
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human CCR3. The immunogen is located within the last 50 amino acids of CCR3. Amino Acid Squence: PSEKLERTSSVSPS
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1232
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.