missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 Antibody (004), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Product Code. 18430666 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18430666 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18430666 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289591MFV450

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 Monoclonal antibody specifically detects CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CCL23/Ck beta 8-1/MIP3
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 004
Conjugate mFluor Violet 450 SE
Dilution Sandwich ELISA Capture
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias C6 beta-chemokine, chemokine (C-C motif) ligand 23, CKb8, CKB-8, CK-beta-8, hmrp-2a, Macrophage inflammatory protein 3, MIP3, MIP-3CK-BETA-8, MPIF1, MPIF-1Ckb-8-1, Myeloid progenitor inhibitory factor 1, SCYA23C-C motif chemokine 23, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 23, Small-inducible cytokine A23
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CCL23/Ck beta 8-1/MIP3 (Accession#: AAB51134.1; Arg22-Asn120).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6368
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.