missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Cbl-c Polyclonal antibody specifically detects Cbl-c in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Research Discipline | Stem Cell Markers |
| Primary or Secondary | Primary |
| Target Species | Human |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?