missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CBFB Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18337675 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18337675 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18337675 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP300328UV

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CBFB Polyclonal specifically detects CBFB in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CBFB
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 350
Dilution Western Blot, ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CBF-beta, core-binding factor subunit beta, core-binding factor, beta subunit, PEA2-beta, PEBP2B, PEBP2-beta, polyomavirus enhancer binding protein 2, beta subunit, Polyomavirus enhancer-binding protein 2 beta subunit, SL3/AKV core-binding factor beta subunit, SL3-3 enhancer factor 1 beta subunit, SL3-3 enhancer factor 1 subunit beta
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant CBFB (Q13951-1; Met1-Pro182).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 865
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.