missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caspr1 Antibody [Biotin], Novus Biologicals™

Product Code. 30736051 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30736051 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30736051 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF7548B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

Caspr1 Polyclonal antibody specifically detects Caspr1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Caspr1
Applications Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate Biotin
Formulation PBS
Gene Alias Caspr, Caspr1, CASPRcaspr1, CNTNAP, contactin associated protein 1, neurexin 4, Neurexin IV, Neurexin-4, NRXN4contactin-associated protein 1, P190
Host Species Sheep
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Caspr1, Trp20-Gly1280, Accession # P78357
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8506
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.