missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Caspase-7 Substrate I, fluorogenic

Product Code. 15497899
Click to view available options
Substrate Quantity:
0.5mg
1mg
Unit Size:
0.5mg
1mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15497899

Brand: Thermo Scientific Chemicals J66513.!D

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

For cellular and molecular biology applications

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Color White to off-white
Form Lyophilized
Substrate Type Caspase Substrate
Molecular Weight (g/mol) 1327.31
Storage Requirements -30° to -10°C
Substrate Quantity 0.5mg

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt