missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Caspase-2 Substrate, chromogenic, Thermo Scientific™

Produktkod. 15468559
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Substrate Quantity:
10mg
25mg
Förpackningsstorlek
10mg
25mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15468559

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar J66974.MA

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For cellular and molecular biology applications

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Color White to off-white
Form Lyophilized
Substrate Type Caspase Substrate
Molecular Weight (g/mol) 765.72
Storage Requirements -30° to -10°C
Substrate Quantity 10mg

For Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.