missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CASKIN2 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Product Code. 18402978 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18402978 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18402978 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP281971R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

CASKIN2 Polyclonal antibody specifically detects CASKIN2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen CASKIN2
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 550
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias ANKS5B, CASK interacting protein 2, caskin-2, FLJ21609, KIAA1139
Host Species Rabbit
Immunogen CASKIN2 antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human CASKIN2. The immunogen is located within amino acids 380 - 430 of CASKIN2. Amino Acid Squence: RVGLSPDSPAGDRNSVGSE
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 57513
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.