missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carnosine Dipeptidase 1/CNDP1 Antibody (352216) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30731860 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30731860 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30731860 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB2489MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Carnosine Dipeptidase 1/CNDP1 Monoclonal antibody specifically detects Carnosine Dipeptidase 1/CNDP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Carnosine Dipeptidase 1/CNDP1
Applications Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 352216
Conjugate mFluor Violet 500 SE
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias beta-Ala-His dipeptidase, carnosinase 1, Carnosine dipeptidase 1, carnosine dipeptidase 1 (metallopeptidase M20 family), CN1MGC102737, CNDP dipeptidase 1, CPGL2MGC142072, EC 3.4.13.20, Glutamate carboxypeptidase-like protein 2, HsT2308, MGC10825, Serum carnosinase
Host Species Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Carnosine Dipeptidase 1/CNDP1, Pro28-His507, Accession # Q96KN2
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 84735
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.