missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carnosine Dipeptidase 1/CNDP1 Antibody (001), DyLight 755, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18398420 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18398420 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18398420 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP289263IR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

Carnosine Dipeptidase 1/CNDP1 Monoclonal specifically detects Carnosine Dipeptidase 1/CNDP1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen Carnosine Dipeptidase 1/CNDP1
Applications ELISA, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 1
Conjugate DyLight 755
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias beta-Ala-His dipeptidase, carnosinase 1, Carnosine dipeptidase 1, carnosine dipeptidase 1 (metallopeptidase M20 family), CN1MGC102737, CNDP dipeptidase 1, CPGL2MGC142072, EC 3.4.13.20, Glutamate carboxypeptidase-like protein 2, HsT2308, MGC10825, Serum carnosinase
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Carnosine Dipeptidase 1/CNDP1 (NP_116038.4; Ser 27-His 508).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 84735
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.