missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cardiac Troponin T Antibody (OTI7B1) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™

Product Code. 30689576 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30689576 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30689576 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP344680AF750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Cardiac Troponin T Monoclonal antibody specifically detects Cardiac Troponin T in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Cardiac Troponin T
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI7B1
Conjugate Alexa Fluor 750
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Cardiac Muscle Troponin T, Cardiomyopathy, Dilated 1D (Autosomal Dominant), Cardiomyopathy, Hypertrophic, CMD1D, CMH2, CMPD2, cTnT, LVNC6, RCM3, TnTc, troponin T type 2 (cardiac), troponin T, cardiac muscle, Troponin T2, Cardiac Type, Truncated Cardiac Troponin T
Host Species Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human TNNT2 (NP_000355) produced in E.coli.
Purification Method >95%
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7139
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.