missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carboxypeptidase M Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Product Code. 18368615 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18368615 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18368615 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299754AF350

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Carboxypeptidase M Polyclonal specifically detects Carboxypeptidase M in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Carboxypeptidase M
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 350
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias carboxypeptidase M, EC 3.4.17, EC 3.4.17.12
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Carboxypeptidase M (NP_938079.1; Met 1-His 422).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1368
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.